missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UNC 0631, MedChemExpress
Descripción
UNC 0631 is a potent histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 4 nM. UNC 0631 potently reduces H3K9me2 levels in MDA-MB-231 cells with an IC50 of 25 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UNC 0631 |
| CAS | 1320288-19-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C37H61N7O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMF : 150 mg/mL (235.88 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (157.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (26.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC2=C(NC3CCN(CC4CCCCC4)CC3)N=C(N5CCN(C(C)C)CCC5)N=C2C=C1OCCCN6CCCCC6 |
| Peso molecular (g/mol) | 635.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 635.93 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?