Learn More
Thermo Scientific™ Kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar de 4 mL
Código de producto. p-4526342
Change view
Click to view available options
Material del cierre:
Fenólico
Polipropileno
Color:
Transparente
Ámbar
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca (60 mil)
PTFE virgen blanco
PTFE/silicona
PTFE/silicona (0,75 mL)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Material del cierre Color Septo unitSize
12420238 Polipropileno Ámbar PTFE rojo/silicona blanca (60 mil) paquete de 100
12450238 Fenólico Transparente PTFE virgen blanco paquete de 100
12420258 Polipropileno Transparente PTFE/silicona paquete de 100
12400238 Polipropileno Ámbar PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
10027364 Polipropileno Transparente PTFE/silicona (0,75 mL) paquete de 100
5 options
Código de producto. 12420238
Marca: Thermo Scientific™ C401589AW
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija los prácticos kits de viales de rosca sin montar, con tapones con septos premontados.
Los kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar Thermo Scientific™ National de 4 mL incluyen viales y tapones con septos premontados.
  • Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
  • Los tapones con septos preinsertados no están acoplados a viales envasados en bolsas de polietileno
  • Incluye:
    100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color del tapón Negro
    Descripción Práctico kit de viales I-D de 4 ml con tapón de silicona de teflón
    Color Ámbar
    Material Vidrio transparente
    Volumen (métrico) 4 mL
    Septo PTFE rojo/silicona blanca (60 mil)
    Incluye Vial C4015-11W; cierre C4015-75A
    N.° por paquete 100/Pk.
    Grosor (imperial) 60 mil
    Material del cierre Polipropileno
    Tipo de tapón Tapón de rosca
    Tamaño del tapón 13 mm
    Marking Spot Sí
    Mostrar más Mostrar menos
    Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.