Learn More
Thermo Scientific™ Kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar de 4 mL
Código de producto. 12450238
Click to view available options
Material del cierre:
Fenólico
Polipropileno
Color:
Transparente
Ámbar
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca (60 mil)
PTFE virgen blanco
PTFE/silicona
PTFE/silicona (0,75 mL)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12450238
Marca: Thermo Scientific™ C401593
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija los prácticos kits de viales de rosca sin montar, con tapones con septos premontados.
Los kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar Thermo Scientific™ National de 4 mL incluyen viales y tapones con septos premontados.
  • Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
  • Los tapones con septos preinsertados no están acoplados a viales envasados en bolsas de polietileno
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Precortados No
Volumen (métrico) 4 mL
Septo PTFE virgen blanco
Incluye Vial: C4015-1, Tapón: C4015-66/C4015-10
N.° por paquete 100
Volumen total (métrico) 4 mL
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm)
Altura (métrico) 45 mm
Tipo Cómodo kit de viales de rosca sin montar
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 13-425 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.