Learn More
Thermo Scientific™ Kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar de 4 mL
Código de producto. 12420258
Change view
Click to view available options
Material del cierre:
Fenólico
Polipropileno
Color:
Transparente
Ámbar
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca (60 mil)
PTFE virgen blanco
PTFE/silicona
PTFE/silicona (0,75 mL)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material del cierre Color Septo unitSize
12420258 Polipropileno Transparente PTFE/silicona paquete de 100
12420238 Polipropileno Ámbar PTFE rojo/silicona blanca (60 mil) paquete de 100
12450238 Fenólico Transparente PTFE virgen blanco paquete de 100
12400238 Polipropileno Ámbar PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
10027364 Polipropileno Transparente PTFE/silicona (0,75 mL) paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12420258 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C4015S15
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija los prácticos kits de viales de rosca sin montar, con tapones con septos premontados.
Los kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar Thermo Scientific™ National de 4 mL incluyen viales y tapones con septos premontados.
  • Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
  • Los tapones con septos preinsertados no están acoplados a viales envasados en bolsas de polietileno
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Volumen (métrico) 4 mL
Septo PTFE/silicona
Incluye Vial: C4015-S1, Tapón: C4015-75A
N.° por paquete 100
Volumen total (métrico) 4 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm)
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 13-425 mm
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Cómodo kit de viales de rosca sin montar
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.