Learn More
Thermo Scientific™ Kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar de 4 mL
Descripción
Los kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar Thermo Scientific™ National de 4 mL incluyen viales y tapones con septos premontados.
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Descripción | Práctico kit de viales I-D de 4 ml con tapón de silicona de teflón |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio transparente |
| Volumen (métrico) | 4 mL |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca (60 mil) |
| Incluye | Vial C4015-11W; cierre C4015-75A |
| N.° por paquete | 100/Pk. |
| Grosor (imperial) | 60 mil |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.