Learn More
Thermo Scientific™ Kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar de 4 mL
Descripción
Los kits prácticos de viales con cierre de rosca sin montar Thermo Scientific™ National de 4 mL incluyen viales y tapones con septos premontados.
- Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
- Los tapones con septos preinsertados no están acoplados a viales envasados en bolsas de polietileno
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Diámetro interior (métrico) | 15 mm |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 4 mL |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca |
| Incluye | Vial: C4015-2W, Tapón: C4015-75A |
| N.° por paquete | 100 |
| Volumen total (métrico) | 4 mL |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.