missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UMI-77, MedChemExpress

Código de producto. p-200097515
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463567 50 mg 50 miligramos
16447548 10 mg 10 miligramos
16410028 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463567

Marca: Medchem Express HY18628

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress UMI-77 is a selective Mcl-1 inhibitor, which shows high binding affinity to Mcl-1 (IC50=0.31 μM). UMI-77 binds to the BH3 binding groove of Mcl-1 with Ki of 490 nM, showing selectivity over other members of anti-apoptotic Bcl-2 members.

UMI-77 is a selective Mcl-1 inhibitor, which shows high binding affinity to Mcl-1 (IC50=0.31 μM). UMI-77 binds to the BH3 binding groove of Mcl-1 with Ki of 490 nM, showing selectivity over other members of anti-apoptotic Bcl-2 members.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material UMI-77
CAS 518303-20-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14BrNO5S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (59.79 mM)
SMILES O=C(O)CSC1=CC(NS(=O)(C2=CC=C(Br)C=C2)=O)=C3C=CC=CC3=C1O
Peso molecular (g/mol) 468.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.34
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.