Learn More
UMI-77, MedChemExpress
Descripción
UMI-77 is a selective Mcl-1 inhibitor, which shows high binding affinity to Mcl-1 (IC50=0.31 μM). UMI-77 binds to the BH3 binding groove of Mcl-1 with Ki of 490 nM, showing selectivity over other members of anti-apoptotic Bcl-2 members.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | UMI-77 |
| CAS | 518303-20-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H14BrNO5S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 28 mg/mL (59.79 mM) |
| SMILES | O=C(O)CSC1=CC(NS(=O)(C2=CC=C(Br)C=C2)=O)=C3C=CC=CC3=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 468.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.34 |
| Mostrar más |