missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UM-164, MedChemExpress

Código de producto. 16440897
Encompass
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16440897

Marca: Medchem Express HY112182

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress UM-164 (DAS-DFGO-II) is a highly potent inhibitor of c-Src with a Kd of 2.7 nM. UM-164 also potently inhibits p38α and p38β.

UM-164 (DAS-DFGO-II) is a highly potent inhibitor of c-Src with a Kd of 2.7 nM. UM-164 also potently inhibits p38α and p38β.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material UM-164
Forma física Solid
CAS 903564-48-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31F3N8O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo DAS-DFGO-II
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (7.80 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN=C(NC2=NC(C)=NC(N3CCN(CCO)CC3)=C2)S1)NC4=CC(NC(C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O)=CC=C4C
Peso molecular (g/mol) 640.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 640.68
Porcentaje de pureza 98.91%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado