Learn More
Biochrom Espectrofotómetro UV-Vis Ultrospec™ 9000
Descripción
- Instrumento independiente
- Cumple con la farmacopea
- 21 CFR parte 11 a través de Datrys CFR (opcional)
- Pantalla táctil a color para un funcionamiento sencillo
- Software para barrido de longitud de onda, longitud de onda fija, curvas estándar, cinética y métodos de ciencias biológicas prealmacenados
- Amplia gama de accesorios y opciones disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR Parte 11 |
| Conexiones | Cable USB, memoria USB |
| Pantalla | Pantalla táctil |
| Línea de productos | Ultrospec 9000 |
| Ancho de banda espectral | 0,5, 1, 2, 4 nm |
| Tipo | Espectrofotómetro UV-Vis |
| Tensión | 90 - 250V |
| Wavelength Range | 190 a 1.100 nm |
| Requisitos eléctricos | 30VAC |
| Para utilizar con (aplicación) | Funcionamiento en laboratorios con especificaciones exigentes |
| Mostrar más |