Learn More
Biochrom Espectrofotómetro UV-Vis Ultrospec 9000 con Bluetooth
Descripción
- Instrumento independiente
- Cumple con la farmacopea
- 21 CFR parte 11 a través de Datrys CFR (opcional)
- Pantalla táctil a color para un funcionamiento sencillo
- Software para barrido de longitud de onda, longitud de onda fija, curvas estándar, cinética y métodos de ciencias biológicas prealmacenados
- Amplia gama de accesorios y opciones disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0,3 |
| Fondo (métrico) | 330mm |
| Tipo | Bluetooth |
| Tensión | 250V |
| Wavelength Range | 190 a 1.100 nm |
| Requisitos eléctricos | De 90 a 250 V, 50/60 Hz |
| Altura (métrico) | 457mm |
| Hertz | 50/60Hz |