Learn More
Biochrom Espectrofotómetro UV-Vis Ultrospec™ 9000 PC
Código de producto. 11608863
Change view
Click to view available options
Tipo:
Ultrospec 9000 PC
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo unitSize
11608863 Ultrospec 9000 PC cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11608863
Brand: Biochrom 29003617
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ultrospec 9000PC es un espectrofotómetro UV-visible de doble haz y ancho de banda variable de alto rendimiento diseñado para funcionar en laboratorios regulados. Se necesita PC (no incluido).
  • Cumple con la farmacopea
  • 21 CFR parte 11 a través de Datrys CFR (opcional)
  • Software para barrido de longitud de onda, longitud de onda fija, curvas estándar, cinética y métodos de ciencias biológicas prealmacenados
  • Amplia gama de accesorios y opciones disponibles
Specifications
Certificaciones/conformidad 21 CFR Parte 11
Conexiones Cable USB, memoria USB
Pantalla Pantalla táctil
Línea de productos Ultrospec 9000
Ancho de banda espectral 0,5, 1, 2, 4 nm
Tipo Ultrospec 9000 PC
Tensión 90 - 250V
Wavelength Range 190 a 1.100 nm
Requisitos eléctricos 30VAC
Para utilizar con (aplicación) Funcionamiento en laboratorios con especificaciones exigentes
Altura (imperial) 17,99 in
Altura (métrico) 457mm
Garantía Instrumento 2 años, lámpara 1 año
Exactitud de la longitud de onda ± 0,3 nm
Peso (imperial) 39,68 lb
Peso (métrico) < 18kg
Anchura (imperial) 20,98 in