Learn More
Cytiva Espectrofotómetro Ultrospec™ 8000
Product Code. 11618278
Change view
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro UV-Vis
Ultrospec 8000 PC
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo unitSize
11618278 Ultrospec 8000 PC cada uno
11608278 Espectrofotómetro UV-Vis cada uno
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11618278
Brand: Cytiva 29003611
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ofrece capacidad multiusuario con inicio de sesión seguro para proteger los métodos.
  • Espectrofotómetro UV-visible de doble haz
  • Utilizado para análisis críticos, investigación de farmacopea
  • Registro de usuario seguro y control de métodos
  • Software Datrys CFR
  • Pantalla táctil a color
  • El software editor de ecuaciones permite aplicar cálculos personalizados a datos medidos
  • Almacenamiento de datos/métodos en memoria USB y conexión USB a PC
Specifications
Certificaciones/conformidad 21 CFR Parte 11
Conexiones Cable USB, memoria USB
Pantalla Pantalla táctil
Línea de productos Ultrospec 8000
Ancho de banda espectral 1nm
Tipo Ultrospec 8000 PC
Tensión 90 - 250V
Wavelength Range 190 a 1.100 nm
Requisitos eléctricos 30VAC
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para satisfacer los requisitos de análisis críticos y usuarios en entornos de investigación de farmacopea
Altura (imperial) 17,99 in
Altura (métrico) 457mm
Garantía Instrumento 2 años, lámpara 1 año
Exactitud de la longitud de onda ± 0,3 nm
Peso (imperial) 39,68 lb
Peso (métrico) < 18kg
Anchura (imperial) 20,98 in