Learn More
Biochrom Espectrofotómetro UV/visible de doble haz Ultrospec™ 8000
Descripción
- Pantalla táctil a color para un funcionamiento más sencillo
- Software para barrido de longitud de onda, longitud de onda fija, curvas estándar, cinética y métodos de ciencias biológicas prealmacenados como estándar
- Compatibilidad total con la farmacopea europea
- Instrumento de doble haz, con ancho de banda de 1 nm
- Almacenamiento de datos/métodos en memoria USB y conexión USB a PC
- Instrumento analítico multiusuario con inicio de sesión seguro para proteger los métodos
- Se suministra con el estándar de Datrys
- El software Equation Editor permite aplicar cálculos personalizados a datos medidos
- Ancho de banda espectral: 1nm
- Salida digital: Cable USB, memoria USB, impresora integrada (opcional), Bluetooth (opcional)
- Requisitos eléctricos: Entre 90 y 250V, 50/60 Hz
- Estabilidad: ± 0,0003 A/h a 500 nm
- Calibración de longitud de onda: automática al encender el aparato
- Luz difusa: < 0,025 %T a 220 nm con NaI y 340 nm con NaNO2, < 1 %T a 198 nm KCl
- Exactitud: ± 0,3 nm en todo el rango de longitud de onda
- Fuente de luz: deuterio, tungsteno
- Monocromador: monocromador de doble haz
- Longitud de onda: 190 a 1.100 nm
- Reproducibilidad fotométrica: ±0,002A a 1A
- Absorbancia: Desde -4,0 hasta +4,0
- Tecnología de detección: fotodiodos de silicio doble
Información de órdenes
Compatible con Windows™ XP, Windows Vista™ y Windows 7 ; Pr x An x Al: 33 x 53,3 x 45,7cm (12,99 x 20,98 x 17,99 pulg); Peso: < 18 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de absorbencia | &minus4.0 a 4.0 A |
| Exactitud | Plus-or-minus 0.3 nm across wavelength range |
| Pantalla | Color Touchscreen |
| Altura (métrico) | 457 mm |