Learn More
Biochrom Espectrofotómetro UV-Vis Ultrospec™ 7000
Descripción
- Instrumento independiente
- Pantalla táctil a color para un funcionamiento sencillo
- Software para barrido de longitud de onda, longitud de onda fija, curvas estándar, cinética y métodos de ciencias biológicas prealmacenados
- Amplia gama de accesorios y opciones disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Conexiones | Cable USB, memoria USB |
| Pantalla | Pantalla táctil |
| Línea de productos | Ultrospec 7000 |
| Ancho de banda espectral | 2nm |
| Tipo | Espectrofotómetro UV-Vis |
| Tensión | 90 - 250V |
| Wavelength Range | 190 a 1.100 nm |
| Requisitos eléctricos | 30VAC |
| Para utilizar con (aplicación) | Desarrollado para satisfacer las necesidades diarias del laboratorio de gran actividad |
| Altura (imperial) | 17,99 in |
| Mostrar más |