Learn More
Biochrom Espectrofotómetro UV-Vis Ultrospec 7000 con Bluetooth
Código de producto. 11628853
Change view
Click to view available options
Wavelength Range:
190 a 1.100 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength Range unitSize
11628853 190 a 1.100 nm cada uno
1 options
Código de producto. 11628853
Marca: Biochrom 29003608
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ultrospec 7000 es un espectrofotómetro UV-Visible de doble haz independiente de alto rendimiento desarrollado para satisfacer las necesidades diarias del laboratorio de gran actividad que realiza numerosas aplicaciones diferentes. Diseñado para un funcionamiento resistente y de menor coste con requisitos de mantenimiento mínimos. Funciones de Bluetooth.
  • Instrumento independiente
  • Pantalla táctil a color para un funcionamiento sencillo
  • Software para barrido de longitud de onda, longitud de onda fija, curvas estándar, cinética y métodos de ciencias biológicas prealmacenados
  • Amplia gama de accesorios y opciones disponibles
Especificaciones
Intervalo de absorbencia Desde 4 hasta 4
Exactitud ± 0,5
Fondo (métrico) 330mm
Tipo Bluetooth
Tensión 250V
Wavelength Range 190 a 1.100 nm
Requisitos eléctricos De 90 a 250 V, 50/60 Hz
Altura (métrico) 457mm
Hertz 50/60Hz