Learn More
Biochrom Espectrofotómetro UV-Vis Ultrospec™ 7000 PC
Código de producto. 11608853
Change view
Click to view available options
Tipo:
Ultrospec 7000 PC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11608853 Ultrospec 7000 PC cada uno
1 options
Código de producto. 11608853
Marca: Biochrom 29003606
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El Ultrospec 7000 PC es un espectrofotómetro UV-Visible de doble haz de alto rendimiento desarrollado para satisfacer las necesidades diarias del laboratorio de gran actividad que realiza numerosas aplicaciones diferentes. Diseñado para un funcionamiento resistente y de menor coste con requisitos de mantenimiento mínimos. Se necesita PC (no incluido).
  • Software para barrido de longitud de onda, longitud de onda fija, curvas estándar, cinética y métodos de ciencias biológicas prealmacenados
  • Amplia gama de accesorios y opciones disponibles
Spécification
Conexiones Cable USB, memoria USB
Pantalla Pantalla táctil
Línea de productos Ultrospec 7000
Ancho de banda espectral 2nm
Tipo Ultrospec 7000 PC
Tensión 90 - 250V
Wavelength Range 190 a 1.100 nm
Requisitos eléctricos 30VAC
Para utilizar con (aplicación) Desarrollado para satisfacer las necesidades diarias del laboratorio de gran actividad
Altura (imperial) 17,99 in
Altura (métrico) 457mm
Garantía Dos años de instrumento, 3 años de lámpara
Exactitud de la longitud de onda ± 0,5 nm
Peso (imperial) 39,68 lb
Peso (métrico) < 18kg
Anchura (imperial) 20,98 in
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.