Learn More
Epredia™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse
Código de producto. 12674007 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
60mL
Tamaño de la unidad:
60 ML
12674007 60mL 60 ML
1 options
Código de producto. 12674007
Marca: Epredia™ TL060QHDM
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece una tinción intensa y reduce las señales de fondo de ratón sobre ratón con un sencillo procedimiento rutinario que utiliza el sistema de detección Epredia™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP IHC.
Ofrece una tinción intensa y reduce las señales de fondo de ratón sobre ratón con un sencillo procedimiento rutinario que utiliza el sistema de detección por IHQ Thermo Scientific™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP. Facilita una rutina de resultados óptimos con anticuerpos de ratón sobre tejido de ratón.
La tinción inmunohistoquímica (IHQ) con anticuerpos de ratón en tejido de ratón siempre ha implicado dificultades. Los resultados se veían afectados por altos niveles de señales de fondo o señales débiles no deseadas procedentes de las interacciones entre el sistema de detección y los tejidos de ratón. El sistema de detección Epredia UltraVision Quanto Mouse on Mouse HRP elimina estos retos y garantiza que los laboratorios puedan generar resultados óptimos de forma sistemática. UltraVision Quanto obtiene resultados óptimos sistemáticamente mediante:
  • Tinción intensa
  • Reducción de las señales de fondo de ratón sobre ratón
  • Procedimiento sencillo de polímero sin biotina
  • Para su uso con DAB u otro cromógeno HRP; para obtener resultados óptimos, utilice DAB Quanto TA-125-QHDX (125 ml) o TA-060-QHDX (60 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Recuento De 200 a 600 pruebas
Cantidad 60mL
Requisitos de almacenamiento Almacenar a 2-8 °C. Estable hasta 18 meses.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 60ML ULTRAVISION QUANTO MOUSE ON MOUSE HRP, FOR use with a DAB or other HRP Chromogen, for optimal results use with DAB Quanto TA-125-QHDX (125mL) or TA-060-QHDX (60mL) 200 to 600 tests 60mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane