Descripción
Aumente la rentabilidad del laboratorio y mejore la tinción al seleccionar el mejor anticuerpo para cada prueba con Thermo Scientific™ UltraVision™ Quanto HRP DAB.
- Sensibilidad mejorada al tiempo que se reduce la tinción de fondo: puede utilizarse tanto con marcadores de rutina como de baja expresión
- Mayor sensibilidad para anticuerpos de conejo: uso más económico de los caros anticuerpos monoclonales de conejo
- Reducción del coste por prueba: Quanto continúa siendo uno de los sistemas más asequibles del mercado
- Tiempos de incubación más cortos: tiempos de respuesta más rápidos
Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Enzima: peroxidasa
Cromógeno/sustrato: No proporcionado
Incluye: TL-060-HL: 60 ml de amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-060-QPB), 60 ml de polímero HRP Quanto (TL-060-QPH), 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB)
TL-125-HL: 125 ml de amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-125-QPB), 125 ml de polímero HRP Quanto (TL-125-QPH), 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB),
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 60mL |
| Incluye | 60 ml de amplificador de anticuerpos primarios Quanto (TL-060-QPB), 60 ml de polímero HRP Quanto (TL-060-QPH), 60 ml de bloqueo Ultra V (TA-060-UB) |
| Cromógeno | No proporcionado |
| Especificidad | IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L) |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y a 8 °C. Todos los componentes mantienen la estabilidad durante 18 meses. |
| Enzima | peroxidasa |
| Línea de productos | UltraVision |
| Substrate | No proporcionado |
Seguridad y manipulación
- UltraVision Quanto Detection
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium azide