Learn More
Epredia™ Sistema de detección Lab Vision™ UltraVision™ LP: polímero HRP/cromógeno DAB Plus
Tienda Epredia ProductosDescripción
Saque el máximo partido de un sistema de detección sensible que emplea una tecnología polimérica libre de biotina con el sistema de detección Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ LP: polímero HRP/cromógeno DAB Plus.
Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Enzima: peroxidasa
Cromógeno/sustrato: Diaminobenzidina (DAB)
Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Enzima: peroxidasa
Cromógeno/sustrato: Diaminobenzidina (DAB)
Incluye:
TL-015-HD: 15 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-015-HP), 15 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-015-UB), 15 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-015-PB), 15 ml de polímero HRP (TL-015-PH), 15 ml de sustrato DAB Plus (TA-015-HSX), 1 ml de cromógeno DAB Plus (TA-001-HCX)
TL-060-HD: 60 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-060-HP), 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-060-PB), 60 ml de polímero HRP (TL-060-PH), 60 ml de sustrato DAB Plus (TA-060-HSX), 2 ml de cromógeno DAB Plus (TA-002-HCX)
TL-125-HD: 125 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-125-HP), 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB), 125 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-125-PB), 125 ml de polímero HRP (TL-125-PH), 125 ml de sustrato DAB Plus (TA-125-HSX), 4 ml de cromógeno DAB Plus (TA-004-HCX)
Nota:
El sistema de detección UltraVision detecta la unión de un anticuerpo IgG de ratón o de conejo específico a un antígeno en cortes de tejido. El anticuerpo específico se localiza mediante una fórmula que incluye un anticuerpo secundario universal conjugado con un polímero marcado con enzimas que reconoce las inmunoglobulinas de conejo y ratón. A continuación, se visualiza el complejo polimérico con un cromógeno/sustrato adecuado.
Spécification
Spécification
| Recuento | 625 a 1250 portaobjetos |
| Cantidad | 125mL |
| Incluye | 125 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-125-HP), 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB), 125 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-125-PB), 125 ml de polímero de HRP (TL-125-PH), 125 ml de sustrato de DAB Plus (TA-125-HSX), 4 ml de cromógeno de DAB Plus (TA-004-HCX) |
| Cromógeno | Diaminobenzidina (DAB) |
| Especificidad | IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L) |
| Requisitos de almacenamiento | Almacene entre 2° y 8 °C. Cada componente es estable durante un máximo de 18 meses. |
| Enzima | peroxidasa |
| Línea de productos | Lab Vision, UltraVision |
| Substrate | Diaminobenzidina (DAB) |
Sécurité et traitement
- 125 ML ULTRAVISION LP DETECTION SYSTEM: HRP POLYME r/DAB Plus chromogen, specificity anti-Mouse IgG
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.