Learn More
Epredia™ Sistema de detección Lab Vision™ UltraVision™ LP: polímero HRP/cromógeno DAB Plus
Código de producto. 12614007 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
60mL
125mL
Tamaño de la unidad:
125 ML
15 ml
60 ml
Código de producto. 12614007
Marca: Epredia™ TL060HD
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sistema de detección Epredia™ Lab Vision Ultravision LP: El polímero HRP/cromógeno DAB Plus es un sistema de detección sensible que emplea una tecnología polimérica sin biotina.
Saque el máximo partido de un sistema de detección sensible que emplea una tecnología polimérica libre de biotina con el sistema de detección Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ LP: polímero HRP/cromógeno DAB Plus. 
UltraVision LP es la tecnología más avanzada en marcado polimérico. Se ha demostrado que los métodos de detección con polímeros proporcionan una mayor sensibilidad y simplifican la detección. Este sistema polimérico de segunda generación está compuesto por subunidades de polímeros más pequeñas que reducen los problemas de unión a la proteína objetivo. La reducción de los problemas de unión favorece una tinción más consistente y una mejor amplificación de la señal.1 En última instancia, proporciona al usuario una mayor sensibilidad y una mayor eficiencia de los anticuerpos.2 Con UltraVision LP, se utilizan menos anticuerpos y se obtiene una mejor relación señal-ruido. UltraVision LP también está libre de biotina, por lo que elimina la tinción de fondo que se produce cuando se utilizan los métodos de detección con biotina tradicionales.
  • Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
  • Enzima: peroxidasa
  • Cromógeno/sustrato: Diaminobenzidina (DAB)
  • Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
  • Enzima: peroxidasa
  • Cromógeno/sustrato: Diaminobenzidina (DAB)
Incluye:
TL-015-HD: 15 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-015-HP), 15 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-015-UB), 15 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-015-PB), 15 ml de polímero HRP (TL-015-PH), 15 ml de sustrato DAB Plus (TA-015-HSX), 1 ml de cromógeno DAB Plus (TA-001-HCX)
TL-060-HD: 60 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-060-HP), 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-060-PB), 60 ml de polímero HRP (TL-060-PH), 60 ml de sustrato DAB Plus (TA-060-HSX), 2 ml de cromógeno DAB Plus (TA-002-HCX)
TL-125-HD: 125 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-125-HP), 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB), 125 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-125-PB), 125 ml de polímero HRP (TL-125-PH), 125 ml de sustrato DAB Plus (TA-125-HSX), 4 ml de cromógeno DAB Plus (TA-004-HCX)
Nota:
El sistema de detección UltraVision detecta la unión de un anticuerpo IgG de ratón o de conejo específico a un antígeno en cortes de tejido. El anticuerpo específico se localiza mediante una fórmula que incluye un anticuerpo secundario universal conjugado con un polímero marcado con enzimas que reconoce las inmunoglobulinas de conejo y ratón. A continuación, se visualiza el complejo polimérico con un cromógeno/sustrato adecuado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Recuento 300 a 600 portaobjetos
Cantidad 60mL
Incluye 60 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-060-HP), 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-060-PB), 60 ml de polímero de HRP (TL-060-PH), 60 ml de sustrato de DAB Plus (TA-060-HSX), 2 ml de cromógeno de DAB Plus (TA-002-HCX)
Cromógeno Diaminobenzidina (DAB)
Especificidad IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Requisitos de almacenamiento Almacene entre 2° y 8 °C. Cada componente es estable durante un máximo de 18 meses.
Enzima peroxidasa
Substrate Diaminobenzidina (DAB)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 60 ML ULTRAVISION LP DETECTION SYSTEM: HRP POLYMER /DAB Plus chromogen, specificity anti-Mouse IgG
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine