Learn More
Epredia™ Sistema de detección UltraVision LP
Código de producto. 12624007 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
60mL
125mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
60 ml
12624007 60mL 60 ml
10596014 125mL 125 ml
2 options
Código de producto. 12624007
Marca: Epredia™ TL060HL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sistema de detección Epredia™ Lab Vision Ultravision LP: El polímero HRP es un sistema de detección sensible que emplea una tecnología polimérica sin biotina.
Utilice un sistema de detección sensible que emplea una tecnología polimérica libre de biotina con el sistema de detección Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ LP: polímero HRP.
UltraVision LP es la tecnología más avanzada en marcado polimérico. Se ha demostrado que los métodos de detección con polímeros proporcionan una mayor sensibilidad y simplifican la detección. Este sistema polimérico de segunda generación está compuesto por subunidades de polímeros más pequeñas que reducen los problemas de unión a la proteína objetivo. La reducción de los problemas de unión favorece una tinción más consistente y una mejor amplificación de la señal.1 En última instancia, proporciona al usuario una mayor sensibilidad y una mayor eficiencia de los anticuerpos.2 Con UltraVision LP, se utilizan menos anticuerpos y se obtiene una mejor relación señal-ruido. UltraVision LP también está libre de biotina, por lo que elimina la tinción de fondo que se produce cuando se utilizan los métodos de detección con biotina tradicionales.
  • Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
  • Enzima: peroxidasa
  • Cromógeno/sustrato: No proporcionado
Incluye:
TL-060-HL: 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-060-PB), 60 ml de polímero HRP (TL-060-PH)
TL-125-HL: 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB), 125 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-125-PB), 125 ml de polímero HRP (TL-125-PH)
Nota:
El sistema de detección UltraVision detecta la unión de un anticuerpo IgG de ratón o de conejo específico a un antígeno en cortes de tejido. El anticuerpo específico se localiza mediante una fórmula que incluye un anticuerpo secundario universal conjugado con un polímero marcado con enzimas que reconoce las inmunoglobulinas de conejo y ratón. A continuación, se visualiza el complejo polimérico con un cromógeno/sustrato adecuado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Recuento 300 a 600 portaobjetos
Cantidad 60mL
Incluye 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-060-PB), 60 ml de polímero de HRP (TL-060-PH)
Cromógeno No proporcionado
Especificidad IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Requisitos de almacenamiento Almacene entre 2° y 8 °C. Cada componente es estable durante un máximo de 18 meses.
Enzima peroxidasa
Línea de productos Lab Vision, UltraVision
Substrate No proporcionado
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 60ML U-Vision LP Lrge Vol Det Syst
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone