Descripción
Estas gafas flexibles también se pueden usar sobre gafas graduadas, y están disponibles con lentes de acetato de celulosa o policarbonato, como gafas de seguridad para soldadura o con un protector facial abatible.
Características generales
- Gafas ergonómicas clásicas con visión periférica sin restricciones
- Lentes intercambiables
- Color de montura: gris transparente
- Lente para PC transparente
Características de protección
- Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- Etiquetado: W 166 34 BT CE; 2C-1,2 W1 BTKN CE
- Protección UV400 fiable
- Alta resistencia mecánica (B: 120 m/s)
Características de confort
- Revestimiento antivaho por ambos lados, resistente a arañazos y antiestáticas (Uvex Supravision Plus)
- Montura grande, se puede usar cómodamente sobre gafas graduadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de lente | Supravision Plus |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Antiestático, Resistente a arañazos |
| Color | Transparente, gris |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Anti-fog Goggles |
| Material de la banda de sujeción | Textil |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Mostrar más |