Learn More
Sonics Materials™ Procesador ultrasónico VCX130-220 V
Código de producto. 11773729
Change view
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
138 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la sonda (métrico) unitSize
11773729 138 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11773729
Marca: Sonics Materials™ VCX130220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Procesador ultrasónico ideal para aplicaciones de volumen pequeño a medio. El procesador ultrasónico Sonics Materials™ VCX130-220 V puede procesar con seguridad una amplia gama de materiales orgánicos e inorgánicos, de 150 μl a 150 ml.
  • Las aplicaciones típicas incluyen la biotecnología y el procesamiento farmacéutico, incluidas la mezcla, dispersión y preparación de muestras
  • Monitor de energía
  • Vatímetro digital
  • Temporizador de diez horas
  • Pulsador de encendido/apagado independiente de 1-59 segundos
  • Indicador de tiempo transcurrido
  • Control de salida de potencia variable
Especificaciones
Descripción Procesador ultrasónico 130 W
Incluye Sonda de titanio, kit de herramientas y manual de instrucciones.
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de muestras de volumen pequeño a medio de 150 μl a 150 ml.
Diámetro de la sonda (métrico) 6 mm (punta)
Longitud de la sonda (métrico) 138 mm
Requisitos eléctricos 220 V