Learn More
Elma™ Vaso de precipitados de vidrio Ultrasonic™
Descripción
- Útil para la limpieza por ultrasonidos de piezas pequeñas.
- Conserva la solución de limpieza por ultrasonidos.
- Los vasos de precipitados que contienen piezas de limpieza y solución de limpieza se suspenden en un baño de agua que contiene sulfactante.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 95 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Baño ultrasónico Elmasonic |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |