Learn More
Endecotts™ Limpiador ultrasónico para tamices de hasta 200 mm de diámetro
Código de producto. 13131333
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tamices de hasta 200 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
13131333 Tamices de hasta 200 mm de diámetro cada uno
1 options
Código de producto. 13131333
Marca: Endecotts™ ZMULTULT0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retire los residuos de muestras de los tamices de ensayo sin dañar el material de la malla. El limpiador por ultrasonidos Endecotts™ aumenta la vida útil de los tamices de ensayo y está especialmente recomendado para aperturas pequeñas.
  • Depósito oscilante de 24,5 x 13 cm
  • Diseñado especialmente para la limpieza de tamices de ensayo
  • Adecuado para uso genérico de laboratorio
  • Fácil de usar y extremadamente eficaz
  • Para obtener resultados fiables, se recomienda limpiar después de cada análisis
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador por ultrasonidos
Diámetro (métrico) 260 mm
Altura (métrico) 24,5 cm
Para utilizar con (equipo) Tamices de hasta 200 mm de diámetro