Learn More
Masterflex™ Tubos de ultramicrocalibre de PTFE
Descripción
- La resina de los tubos cuenta con reconocimiento UL y cumple con los requisitos de la FDA (21 CFR 177.1550) y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Los tubos de ultramicrocalibre son más finos que un cabello humano
- Químicamente inertes
- Baja permeabilidad
- Menor coeficiente de fricción que cualquier otro tubo
- La escala de temperatura es de - 240 a 260 °C (de - 400 a 500 °F); se funden a 327 °C (620 °F)
- La resistencia a la tracción es de 2500 a 4000 psi
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 2,03 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,4 mm |
| Longitud global (métrico) | 30,48 m |
| Grosor (métrico) | 1,01 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -204 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Esterilidad | Estériles |
| Color | Translúcido |
| Presión máxima | 4000 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 260 °C |