Learn More
Thermo Scientific™ UltraLink™ Iodoacetyl Micro Peptide Coupling Kit, 0.1 mL
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit Thermo Scientific™ UltraLink de acoplamiento de péptidos y resina de yodoacetil permite la inmovilización covalente de péptidos que contienen cisteína para utilizarlos en la purificación de anticuerpos y en otros protocolos de afinidad.
El kit de acoplamiento de micropéptidos es un kit de columnas de centrifugación para microcentrífuga pensado para inmovilizar pequeñas cantidades (entre 25 y 250μg) de péptidos que contengan sulfhidrilo (por ejemplo, péptidos con extremos de cisteína) sobre la resina para crear una columna de afinidad pequeña y reutilizable. Los procedimientos de acoplamiento y purificación por afinidad han sido optimizados para su uso en volúmenes de muestra pequeños (200 a 300 μl). Los pasos de lavado y elución se llevan a cabo de forma rápida y eficaz gracias las cómodas columnas de centrifugación para microcentrífuga. Cada kit contiene reactivos suficientes para 10 reacciones de acoplamiento y 20 purificaciones por afinidad. El kit es ideal para inmovilizar antígenos péptidos que contengan residuos del extremo de cisteína para su uso en la purificación de anticuerpos específicos procedentes de muestras pequeñas de suero, ascitas o sobrenadantes de cultivos.
Características destacadas:
Alta eficacia y capacidad de acoplamiento: permite inmovilizar las proteínas que contienen sulfhidrilo u otros ligandos de forma eficaz y acoplándolos en una hora.
Química de acoplamiento específica y a prueba de fugas: reacciona específicamente con los grupos sulfhidrilo (tioles reducidos), lo que genera enlaces de tioéter que son estables para su uso en muchos procedimientos de purificación por afinidad.
Condiciones de acoplamiento sencillas: podrá llevar a cabo las reacciones de inmovilización en cualquiera de los diversos tampones; el acoplamiento es más eficaz y específico en un pH de 8,0 u 8,5 y puede llevarse a cabo con o sin disolvente orgánico.
Perfectamente reutilizable: la resina de afinidad preparada se puede utilizar con procedimientos habituales de unión y elución para muchos ciclos de purificación de la afinidad sin que ello suponga una pérdida significativa de la capacidad de unión.
Resina duradera y de alto rendimiento: los gránulos porosos de resina tienen un diámetro de 60 μm, pueden soportar 100 psi (6,9 bar) y permiten caudales lineales de 3000 cm/hora.
Kit de acoplamiento de micropéptidos (n.º de referencia 20485):
Optimizado para trabajar a pequeña escala: ideal para acoplar pequeñas cantidades (de 25 a 250 μg) de péptidos o proteínas que contengan sulfhidrilo para la purificación de anticuerpos específicos del suero crudo.
Resina de afinidad de alto rendimiento: utiliza resina de yodoacetil UltraLink basada en poliacrilamida para una reacción específica a los grupos sulfhidrilo.
Química de acoplamiento eficaz: eficacia de inmovilización del >85 % (medida a partir de una reacción de una hora con péptidos de insulina, calcitonina y osteocalcina).
Rápido y fácil de usar: realice pasos de lavado y elución con una microcentrífuga.
Reutilizable: use resina peptídica preparada varias veces sin que ello suponga una pérdida significativa de su capacidad.
Incluye:
El kit de acoplamiento de micropéptidos incluye columnas de centrifugación para microcentrífuga que contienen resina de yodoacetil UltraLink, tampón de acoplamiento, L-cisteína (para la desactivación), solución de lavado, PBS, tampón de elución y tubos de recogida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 25 a 250 μg de péptido o proteína por reacción |
| Descripción | Kit de acoplamiento de péptidos y resina UltraLink iodoacetil |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Inmovilizar 25–250 µg de péptidos o proteínas por columna de microcentrífuga; incluye tampones para 20 purificaciones de afinidad • Columnas de centrifugación de yodoacetil UltraLink, 0,1 ml, 10 columnas • Tampón de acoplamiento, 100 ml • L-Cisteína·HCl, 100 mg • Solución de lavado, 25 ml • Paquete de PBS (produce 500 ml), 1 paquete • Tampón de elución IgG, 50 ml • Tubos de recogida, 200 tubos Almacenar a 4 °C protegido de la luz. |
| Línea de productos | UltraLink |
| Cantidad | 1 kit, 10 columnas |
| Tipo | Kit de acoplamiento de péptidos |
| Fase estacionaria | Haloacetil |
| Suficiente para | 10 reacciones |
| Formato | Kit, microcentrífuga, columna de centrifugación |
| Tipo de columna | Afinidad, resina UltraLink™ |