Learn More
Thermo Scientific™ UltraLink™ Biosupport
Código de producto. p-4531497 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1,25 g
6,25 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
11849390 1,25 g cada uno
11859390 6,25 g cada uno
2 options
Código de producto. 11849390
Marca: Thermo Scientific™ 53110
Inmovilice covalentemente proteínas y otras biomoléculas de aminas primarias para la purificación por afinidad con esta resina de poliacrilamida duradera activada por azlactonas.
El soporte biológico Thermo Scientific™ UltraLink es una resina de poliacrilamida de gran duración y activada para facilitar la inmovilización covalente y directa de proteínas y otras biomoléculas a través de sus aminas primarias para utilizar en procedimientos de purificación por afinidad.
El soporte biológico UltraLink es una alternativa a las resinas de agarosa activadas con CNBr y NHS para la inmovilización de anticuerpos y otras proteínas para preparar columnas de afinidad. La resina granulada es un copolímero hidrófilo de poliacrilamida y azlactona con una estructura polimérica rígida, una gran área de superficie y volumen de poro. Los grupos azlactona reaccionan de forma rápida y eficaz con las aminas primarias (por ejemplo, cadenas laterales de residuos de lisina) para inmovilizar de forma covalente proteínas y otros ligandos conteniendo aminas. La estructura granulada y la eficiente química de acoplamiento del soporte biológico UltraLink generan una alta capacidad de unión de proteínas, altas velocidades de flujos lineales, bajas uniones no específicas y un rendimiento global superior en cromatografía de afinidad. Las resinas UltraLink son ideales para aplicaciones de presión media como FPLC.
Características destacadas:
  • Alta eficiencia y capacidad de acoplamiento: inmoviliza las proteínas con alta eficiencia y capacidad de acoplamiento en una hora
  • Química de acoplamiento específica y a prueba de fugas: reacciona específicamente con aminas primarias (-NH2), lo que resulta en enlaces de amida que son estables para su uso en muchos procedimientos de purificación por afinidad; la reacción de acoplamiento no tiene ningún grupo que permita contaminar las muestras
  • Fácil de usar: sin necesidad de reactivos secundarios o abombamiento previo; basta con pesar la cantidad necesaria de soporte seco y añadir la solución de ligando para iniciar la reacción de acoplamiento
  • Condiciones de acoplamiento flexible: lleve a cabo una reacción de inmovilización en una variedad de tampones no aminos y niveles de pH; el acoplamiento es más eficaz en tampones que contienen una sal liotrópica como el citrato de sodio; el acoplamiento es compatible con o sin disolvente orgánico
  • Excelente reusabilidad: la resina de afinidad preparada se puede utilizar con procedimientos habituales de unión y elución para más de 100 ciclos de purificación por afinidad sin pérdida significativa de capacidad de unión
  • Resina duradera y de alto rendimiento: las partículas porosas de resina tienen un diámetro de 60 μm, pueden soportar 100 psi (6,9 bar) y permitir caudales lineales de 3 000 cm/hora
Propiedades de UltraLink Biosupport:
  • Nombres alternativos: 3M Emphaze Biosupport Medium AB1
  • Matriz: Copolímero de poliacrilamida/azlactona
  • Tamaño de partícula: De 50 a 80 μm
  • Presión máxima: 100 psi (6,9 bar)
  • Caudal lineal máximo: 3000 cm/hora
  • Capacidad de acoplamiento: >18 mg de mioglobina por mililitro de resina asentada
  • Grupo de salida en reacción de acoplamiento: Ninguno
  • Enlace formado: Enlace de amida
  • Brazo espaciador: 5 átomos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 18 mg de acoplamiento de mioglobina por ml de resina
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C con desecante. El producto se envía a temperatura ambiente
Tamaño de partículas 50-80 μm
Línea de productos UltraLink
Cantidad 1,25 g
Objetivo Anticuerpo, proteínas a través de la amina primaria
Tipo Soporte biológico
Fase estacionaria Azlactone
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina UltraLink™