Descripción
- Minimiza las fugas que podrían dañar el espectrofotómetro.
Información de órdenes
Disponible en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos Todos los tamaños son compatibles con los recipientes para muestras X-Cell.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | XRF Spectrometers |
| Tipo | Película de ventana |
| Descripción | Circles |
| Diámetro (imperial) | 2,5 in |
| Diámetro (métrico) | 6,35cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Covers sample window |
| Material | Ultralene |
| Cantidad | 500/caja |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Up to 100°C |
| Grosor | 0,16 mil |