Learn More
Cole-Parmer™ Ultralene XRF Window Film
Código de producto. 12594316 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Grosor:
0,16 mil
Tipo:
Película de ventana
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
paquete de 500
Código de producto. Grosor Tipo unitSize
12594316 0,16 mil Película de ventana paquete de 500
15390562 0,16 mil Película de ventana 1 ROLL
2 options
Código de producto. 12594316
Marca: Cole-Parmer™ 3526
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Thin window film for XRF liquid sample cups.
  • Minimiza las fugas que podrían dañar el espectrofotómetro.
Información de órdenes
Disponible en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos Todos los tamaños son compatibles con los recipientes para muestras X-Cell.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) XRF Spectrometers
Tipo Película de ventana
Descripción Circles
Diámetro (imperial) 2,5 in
Diámetro (métrico) 6,35cm
Para utilizar con (aplicación) Covers sample window
Material Ultralene
Cantidad 500/caja
Intervalo de temperatura (métrico) Up to 100°C
Grosor 0,16 mil