Learn More
Edwards Vacuum™ Aceite lubricante Ultragrade™ Performance 19
Descripción
- Se produce mediante un exclusivo proceso de hidrotratamiento que elimina el nitrógeno, el azufre y el oxígeno y los hidrocarburos aromáticos, lo que deja un stock de base transparente esencialmente libre de impurezas
- Cuando se combinan con aditivos, los aceites Performance proporcionan un rendimiento de vacío mejorado, estabilidad térmica y de oxidación e inhibición de óxido
- Los antioxidantes incluidos en el aceite permiten a la bomba soportar altas temperaturas de funcionamiento sin degradación del aceite, lo que amplía los intervalos entre los cambios de aceite
- La mejor opción para bombas grandes utilizadas en aplicaciones de ciclos de trabajo pesado
- Otras aplicaciones incluyen espectrómetros de masas, microscopios de electrones, pulverización de película fina, estudios de superficie, sistemas de UHV, detección de fugas, tubos de TV, válvulas de alimentación y mucho más
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Aceite lubricante |
| Formato | petróleo, aceite |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetros de masas, microscopios de electrones, pulverización catódica, estudios de superficie, sistemas UHV, detección de fugas, válvulas de alimentación, tubos de televisión, destilación, estudios espaciales, hornos, soldadura con rayo de electrones, impregnación, bombeo de químicos, embalaje, metalización |
| Certificaciones/conformidad | Restricción de sustancias peligrosas (ROHS) |
| Presión | Presión de vapor 1 x 108 mbar a 20 °C |
| Viscosidad | 352 cSt a 20 °C, 103 cSt a 40 °C |
| Volumen (métrico) | 4000 mL |