Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Filtros y dispositivos de ultrafiltración
- Sartorius Discos para membrana de ultrafiltración
Sartorius Discos para membrana de ultrafiltración
Código de producto. 11790945 Tienda Sartorius Productos| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Material (membrana) | Grosor (métrico) | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11790945 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 10022281 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 11720945 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 15992510 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 50 kDa | paquete de 10 |
| 10173751 | 25 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 11750945 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 10123941 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 10504201 | 25 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 11740945 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 10133801 | 63 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 11760945 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 11730955 | 47 mm | Poliestersulfona (PES) | 120 μm | 100 kDa | paquete de 10 |
| 10347261 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 1 kDa | paquete de 10 |
| 10397681 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 10337261 | 47 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 15982510 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 50 kDa | paquete de 10 |
| 10748202 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 50 kDa | paquete de 10 |
| 10662602 | 76 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 10439511 | 76 mm | Celulosa | 180 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 10574571 | 47 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 15922520 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 300 kDa | paquete de 10 |
| 10052301 | 63 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 15962510 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 1 kDa | paquete de 10 |
| 10716092 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 10032421 | 76 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 10662392 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 300 kDa | paquete de 10 |
| 15972510 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 1 kDa | paquete de 10 |
| 10245801 | 25 mm | Celulosa | 180 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 11780945 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 15902520 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
Código de producto. 11790945
Marca: Sartorius 1463976D
Descripción
Sartorius Stedim Biotech ofrece una amplia gama de discos de membrana de ultrafiltración para la concentración de muestras en cubetas de agitación. Los diámetros del disco de membrana oscilan entre 13 mm y 293 mm con valores de corte de peso molecular de 1 a 300 kDa. Hay disponibles diferentes materiales de membrana en función de la aplicación: PES es el material estándar con alto flujo, sin interacciones hidrófobas o hidrófilas y características de baja contaminación. Hydrosart™, una membrana de celulosa regenerada patentada, ofrece una unión de proteínas extremadamente baja y una mayor resistencia química, y se recomienda para la concentración de muestras con contenido de proteínas muy bajo.
- Gran variedad de MWCO
- Amplia gama de diámetros de disco
- Compatible con todas las cubetas de agitación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Membrane Filter |
| Formato | Ultrafiltration Disc |
| Material | PES |
| Material (membrana) | Polisulfona |
| MWCO | 10 kDa |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la concentración de muestras en cubetas con agitación |
| Cantidad | 10/paq. |
| Grosor (métrico) | 120 μm |
| Tipo | Membrane Filter |
| Diámetro (métrico) | 76 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |