Learn More
Sartorius Discos para membrana de ultrafiltración
Código de producto. 10347261 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Material (membrana):
Celulosa
Poliestersulfona (PES)
Polisulfona
Grosor (métrico):
120 μm
180 μm
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
300 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) Material (membrana) Grosor (métrico) MWCO unitSize
10347261 47 mm Polisulfona 120 μm 1 kDa paquete de 10
10022281 47 mm Polisulfona 120 μm 5 kDa paquete de 10
11720945 25 mm Polisulfona 120 μm 5 kDa paquete de 10
15992510 76 mm Polisulfona 120 μm 50 kDa paquete de 10
10173751 25 mm Celulosa 180 μm 5 kDa paquete de 10
11750945 76 mm Polisulfona 120 μm 5 kDa paquete de 10
10123941 47 mm Polisulfona 120 μm 30 kDa paquete de 10
11790945 76 mm Polisulfona 120 μm 10 kDa paquete de 10
10504201 25 mm Celulosa 180 μm 30 kDa paquete de 10
11740945 63 mm Polisulfona 120 μm 5 kDa paquete de 10
10133801 63 mm Celulosa 180 μm 5 kDa paquete de 10
11760945 25 mm Polisulfona 120 μm 10 kDa paquete de 10
11730955 47 mm Poliestersulfona (PES) 120 μm 100 kDa paquete de 10
10397681 63 mm Polisulfona 120 μm 30 kDa paquete de 10
10337261 47 mm Celulosa 180 μm 5 kDa paquete de 10
15982510 25 mm Polisulfona 120 μm 50 kDa paquete de 10
10748202 47 mm Polisulfona 120 μm 50 kDa paquete de 10
10662602 76 mm Celulosa 180 μm 30 kDa paquete de 10
10439511 76 mm Celulosa 180 μm 10 kDa paquete de 10
10574571 47 mm Celulosa 180 μm 30 kDa paquete de 10
15922520 76 mm Polisulfona 120 μm 300 kDa paquete de 10
10052301 63 mm Celulosa 180 μm 30 kDa paquete de 10
15962510 63 mm Polisulfona 120 μm 1 kDa paquete de 10
10716092 47 mm Polisulfona 120 μm 10 kDa paquete de 10
10032421 76 mm Celulosa 180 μm 5 kDa paquete de 10
10662392 47 mm Polisulfona 120 μm 300 kDa paquete de 10
15972510 76 mm Polisulfona 120 μm 1 kDa paquete de 10
10245801 25 mm Celulosa 180 μm 10 kDa paquete de 10
11780945 63 mm Polisulfona 120 μm 10 kDa paquete de 10
15902520 25 mm Polisulfona 120 μm 30 kDa paquete de 10
30 options
Código de producto. 10347261
Marca: Sartorius 1460947D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la concentración de muestras en cubetas con agitación
Sartorius Stedim Biotech ofrece una amplia gama de discos de membrana de ultrafiltración para la concentración de muestras en cubetas de agitación. Los diámetros del disco de membrana oscilan entre 13 mm y 293 mm con valores de corte de peso molecular de 1 a 300 kDa. Hay disponibles diferentes materiales de membrana en función de la aplicación: PES es el material estándar con alto flujo, sin interacciones hidrófobas o hidrófilas y características de baja contaminación. Hydrosart™, una membrana de celulosa regenerada patentada, ofrece una unión de proteínas extremadamente baja y una mayor resistencia química, y se recomienda para la concentración de muestras con contenido de proteínas muy bajo.
  • Gran variedad de MWCO
  • Amplia gama de diámetros de disco
  • Compatible con todas las cubetas de agitación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Membrane Filter
Formato Ultrafiltration Disc
Material PES
Material (membrana) Polisulfona
MWCO 1 kDa
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para la concentración de muestras en cubetas con agitación
Cantidad 10/paq.
Grosor (métrico) 120 μm
Tipo Membrane Filter
Diámetro (métrico) 47 mm