Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC UltraFast™ UFC-WAX
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Aumente extraordinariamente la velocidad de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ UltraFast. Si su laboratorio procesa un gran número de muestras a diario, las columnas para GC UltraFast ofrecen la velocidad de procesamiento y el rendimiento que necesita. Estas columnas cortas de pequeño calibre se han diseñado para su uso con la configuración para cromatografía de gases Thermo Scientific TRACE GC UltraFast. Esta combinación supone una gran ventaja por lo que respecta a la velocidad de análisis en comparación con los procedimientos de GC convencionales.
Aplicaciones:
Productos químicos
Petroquímica
Medio ambiente
Aromas y fragancias
En el caso de las columnas para GC UltraFast, se usan capilares de pequeño calibre cortos (de 2 a 10 m) y unas condiciones de programación de la temperatura normalmente superiores a 2 °C/s, lo que tiene como resultado una anchura de los picos comprendida en un intervalo de 50-200 ms. Por consiguiente, la duración media del análisis es de 1 minuto o menos tiempo. Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
Reducción considerable del tiempo de análisis
Aumento de la capacidad de procesamiento de las muestras (en un factor de 20)
Vida útil de la columna más prolongada
Usos de las columnas UltraFast UFC-WAX:
Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
Aceites esenciales
General
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | GC para productos químicos, GC para petroquímicos, GC para análisis medioambiental, GC para sabores y fragancias |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Fase estacionaria | UltraFast UFC-WAX |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumento Trace GC UltraFast |
| Descripción | 5 m x 0,1 mm x 0,1 µm |
| Línea de productos | Ultrafast |
| Grosor de película | 0,1 µm |