Learn More
Invitrogen™ Gránulos de compensación Ultracomp eBeads™
Descripción
- Cada gota de partículas contiene una población positiva que captura cualquier anticuerpo de ratón, rata o hámster y una población negativa que no reacciona con anticuerpos
- Esta distribución bimodal se puede utilizar como control de compensación de un único color en experimentos de citometría de flujo de varios colores
- Compatibles con todos los fluorocromos excitados por el láser ultravioleta (355 nm) o violeta (405 nm)
- Se deben utilizar con tampones de tinción estándar que contengan PBS o HBSS, proteínas como BSA o FBS y azida sódica. No se debe utilizar ninguna otra adición.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Nº de pruebas | 100 pruebas |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Línea de productos | eBeads |
| Tipo de producto | Gránulos de compensación |