Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante de ultracentrífuga SureSpin 632 (632 ml)
Código de producto. 16479639
Change view
Click to view available options
Capacidad:
6 x 17 mL
6 x 38,5 mL
RCF máx.:
187.295 x g
191.759 x g
Unit Size:
cada uno
Product Code. Capacidad RCF máx. unitSize
16479639 6 x 38,5 mL 187.295 x g cada uno
16624884 6 x 17 mL 191.759 x g cada uno
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16479639
Brand: Thermo Scientific™ 75003032
This item is not returnable. View return policy
Rendimiento para aplicaciones de purificación y flexibilidad de opciones de cestillo adicional en un rotor de ultracentrífuga.
Diseñado para aplicaciones de purificación, el rotor basculante de ultracentrífuga Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 (632 ml) cuenta con un diseño de carga superior para facilitar su uso y la versatilidad de 38,5 ml o la opción de un juego de cestillos adicional para una capacidad de cestillo de 17 ml. Disponible para ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+.
Características
  • El diseño de carga superior para el tratamiento muy suave de gradientes sensibles proporciona facilidad de uso, al tiempo que mitiga los contratiempos de un cestillo mal colocado
  • Flexibilidad de juego de cestillos de 17 ml adicional para proporcionar doble la versatilidad con un rotor
  • Utiliza los mismos tubos y adaptadores que los rotores Thermo Scientific AH-629 y SureSpin 630  para una transición perfecta a los rotores SureSpin 632 mejorados
  • Totalmente integrado para su uso con ultracentrífugas Sorvall WX+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Rotor SureSpin 632 (38,5 ml)
Material Titanio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 6 x 38,5 mL
RCF máx. 187.295 x g
Vel. máx 32.000 rpm
Radio (métrico) 16,36 cm
Radio mín. (métrico) 7,46 cm
Factor K 194
Longitud máx. del tubo 8,9 cm
Diámetro máx. del tubo 2,5 cm
Peso neto 15,87 lb (7,2 kg)
Para utilizar con (equipo) Sorvall WX+ ultracentrífuga
Incluye Cestillos, gradilla, soporte para rotor, lubricante para roscas, juntas tóricas, grasa para juntas tóricas, disco de velocidad extra (32 000 rpm), libro de registro del rotor y manual de instrucciones