Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador digital |
| Velocidad | De 1000 rpm a 9500 rpm |
| Tensión | 3 x 400 V |
| Requisitos eléctricos | 3 x 400 V, 50/60 Hz, 2600/2200 W |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Vataje | 2600/2200 W |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 2 a 50 L |
| Fondo (métrico) | 400 mm |
| Altura (métrico) | 178 mm |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Mostrar más |