Learn More
Azpack™ Película adherente ultra transparente
Proporciona una barrera total para la humedad y los gases que evita la contaminación de los cierres de caucho de silicona del secador de gel. La película para envolver adherente Azpack™ Sarogold™ PRO extrae los vapores hacia abajo a través del gel para evitar un secado desigual.
110.00€ - 194.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Tipo de producto | Película adherente |
Material | Película de plástico |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11958462
|
Azpack™
SARAN |
300mm |
110.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12872233
|
Azpack™
12872233 |
300mm |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Película estirable Saran• Estanco, no poroso
• Película Saran
Especificaciones
Transparente | |
Película adherente | |
Película de plástico |