Learn More
Brady™ Etiquetas ultrafinas de poliamida con acabado mate y disipación electrostática (ESD)
Código de producto. 17861439
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (LxW):
0,2 x 0,65 in
0,25 x 0,9 in
0,25 x 1,5 in
0,275 x 0,5 in
0,375 x 1 in
0,4 x 0,4 in
0,5 x 1 in
0,75 x 0,25 in
Altura (métrico):
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
missing translation for 'unitSize'
paquete de 500
paquete de 750
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17861439
missing translation for 'mfr': Brady™ 173896
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La poliamida disipativa de cargas estáticas (B-719) resiste entornos de soldaduras de reflujo y múltiples lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos.
  • El producto de poliamida blanca con acabado mate resistente a altas temperaturas y de perfil bajo cuenta con un adhesivo y un protector antiadherente, ambos disipativos de cargas estáticas
  • Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado con disipación electrostática (ESD) según lo definido por ANSI/ESD S541-2008
  • Aprobado por UL; cumple los requisitos de MIL-STD-202G, Método 215K
  • Temperatura de servicio de -70 a 100°C (de -94 a 212°F)
Specifications
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents
Tipo de adhesivo Static-dissipative
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sin látex No
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +572°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +300°C
Grosor (imperial) 0,0033 in
Grosor (métrico) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 0,275 x 0,5 in
Longitud (imperial) 0.275 in.
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.7 mm
Altura (métrico) 6,99 mm
Alternate Part Number M6-6-719
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.