Learn More
Thermo Scientific™ Dispensación de agua ultra pura y grifos de corte
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice estos grifos de PVC con agua de alta pureza. Disponible con la boquilla recta o en ángulo, para su uso con los sistemas SDI (detrás de los depósitos).
Utilice estos grifos de PVC con agua de alta pureza. Disponible con boquilla recta o en ángulo, el dispensador de agua ultrapura y los grifos de corte Thermo Scientific™ se utilizan con sistemas SDI, detrás de los depósitos.
- Para su uso con agua de alta pureza
- Disponible con boquilla recta o en ángulo (90°)
- Material: PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Salida de agua pura, recta |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas SDI, salida de agua pura |
| Tipo | Salida de dispensación de agua ultrapura |
| Conexión de entrada NPTF (imperial) | Tuerca de unión R 1,9 cm (0,75 pulg) |
| Material | PVC |
| Anchura (métrico) | 120 mm |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Fondo (métrico) | 50 mm |