Learn More
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Stoppers
Código de producto. 11728959 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,3cm
2cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11728959 1,3cm paquete de 1000
11738959 2cm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11728959 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor W224100420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Featuring PTFE-like coatings to prevent reactions due to sample contact with rubber. Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Stoppers are manufactured in a silicone-free environment.
  • Esterilizable en autoclave
  • Completamente revestido con un polímero fluorado
  • Cumplen con las farmacopeas estadounidense, europea y japonesa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,7cm
Diámetro (métrico) 1,3cm
Esterilizables en autoclave
Color Gris
Material Caucho de bromobutilo
Tipo de producto Tapón recto de 13 mm con OmniFlex 3G