Learn More
OHAUS™ Abrazaderas multiuso ultra
Código de producto. p-7158947 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
0 a 103 mm
0 a 23 mm
0 a 32 mm
0 a 50 mm
0 a 70 mm
0 a 72 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
15782299 0 a 23 mm cada uno
15772299 0 a 32 mm cada uno
15762299 0 a 50 mm cada uno
15752299 0 a 70 mm cada uno
15742299 0 a 72 mm cada uno
15732299 0 a 103 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15782299
Marca: OHAUS™ 30392254
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las abrazaderas multiusos ultra OHAUS™ están diseñadas para sujetar y colocar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio de laboratorio.
  • Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
  • Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
  • Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
  • Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Abrazadera multiusos
Material Mango niquelado
Incluye Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio
Descripción Abrazadera, multiusos, CLM-ULTRA3SZS
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (imperial) 6,38 in
Longitud (imperial) del brazo 4,000 in
Longitud (métrico) 162,00 mm
Longitud (métrico) del brazo 102 mm
Tamaño Pequeño
Tamaño (métrico) del asa 0 a 23 mm
Jaw Type Ajuste simple de 3 dientes