Learn More
OHAUS™ Abrazaderas multiuso ultra
Código de producto. 15762299 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
0 a 103 mm
0 a 23 mm
0 a 32 mm
0 a 50 mm
0 a 70 mm
0 a 72 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
15762299 0 a 50 mm cada uno
15782299 0 a 23 mm cada uno
15772299 0 a 32 mm cada uno
15752299 0 a 70 mm cada uno
15742299 0 a 72 mm cada uno
15732299 0 a 103 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15762299
Marca: OHAUS™ 30392252
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las abrazaderas multiusos ultra OHAUS™ están diseñadas para sujetar y colocar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio de laboratorio.
  • Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
  • Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
  • Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
  • Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Abrazadera multiusos
Material Mango niquelado
Incluye Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio
Descripción Abrazadera, multiusos, CLM-ULTRA3SZM
Diámetro (métrico) 11 mm
Longitud (imperial) 9,02 in
Longitud (imperial) del brazo 5,000 in
Longitud (métrico) 229,00 mm
Longitud (métrico) del brazo 127 mm
Tamaño Medio
Tamaño (métrico) del asa 0 a 50 mm
Jaw Type Ajuste simple de 3 dientes