Learn More
Ultra Low Particle V-Solv+Co Solvent
Código de producto. 30312998
Click to view available options
Cantidad:
5 gal.
Código de producto. 30312998
Marca: VHG Labs VHGVSOLV+COULP5GAL
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt
CAS 7440-48-4
Nombres de analitos o componentes Cobalt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Co
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinónimo Co
Tipo de solución Single Solution
SMILES [Co]
Elemento Co
Nombre IUPAC Cobalt
Solvent or Matrix V-SOLV™ ICP Solvent
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 58
Cantidad 5 gal.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.9332