Learn More
Corning™ Placas de adherencia ultrabaja
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10010582 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
Área de cultivo:
21 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Diámetro (métrico) Área de cultivo unitSize
10010582 60 mm 21 cm2 paquete de 20
1 options
Código de producto. 10010582
Marca: Corning™ 3261
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La superficie única de hidrogel unido de forma covalente es hidrófila y con carga neutra
  • La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
  • Las placas de superficie de fijación ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
  • Hay disponibles 10 placas/bolsa para placas de 100 mm (ref. 430293)
  • Las placas cuadradas de 245 mm ofrecen una superficie de crecimiento de 500 cm2
  • Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
  • Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
  • Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
  • Estéril
  • Apirógenas
Estilo de placa (mm) = diámetro de superficie de crecimiento real: Placa de 35 mm = 34,4 mm; placa de 60 mm = 52,1 mm; placa de 100 mm = 83,8 mm; placa de 150 mm = 139,1 mm.
N.º cat. 431110; placas cuadradas con fondo interior de 224 x 224 mm.
Información de órdenes
Estériles; envasadas en manguitos de cinco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 6,3 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 21 cm2
Desechables
Material Poliestireno
Forma Redonda
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Fijación ultrabaja
Tipo Cultivo Celular Placa Petri
Incluye Tapa
N.º por caja 20/Cajas de cartón
N.° por paquete 5/Paq.
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 60 mm