Learn More
Brady™ Etiquetas de poliamida ultrarresistentes a altas temperaturas de color ámbar con acabado mate
Description
- Resiste múltiples ciclos de lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos
- Resiste altas temperaturas hasta 300°C (572°F)
- Cumple los requisitos de la norma MIL-STD-202G Método 215K y SAE AS81531, Marcado de materiales aislantes eléctricos, cuando se utiliza con cintas de la serie R4300
- Resiste el proceso de soldadura en la parte superior o inferior de las placas de circuitos impresas
Spécification
Spécification
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531 |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | Amber |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polyimide |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?