Learn More
Brady™ Etiquetas de poliamida ultrarresistentes a altas temperaturas de color ámbar con acabado mate
Código de producto. 17841539
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,125 x 1,5 in
0,2 x 0,65 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 0,9 in
0,25 x 1,25 in
0,25 x 1,5 in
0,25 x 2 in
0,275 x 0,5 in
0,375 x 0,375 in
0,375 x 1 in
0,4 x 0,4 in
0,5 x 1 in
0,75 x 0,25 in
1 x 0,375 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma unitSize
17841539 1 x 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm Rectángulo paquete de 500
17841689 0,125 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 3,18 mm Rectángulo paquete de 750
17858344 0,25 x 0,9 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17848154 0,25 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Cuadrado paquete de 750
17801419 0,25 x 1,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17858154 0,25 x 2 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 100
17848234 0,25 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17858144 0,275 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,99 mm Rectángulo paquete de 750
17848304 0,2 x 0,65 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 5,08 mm Rectángulo paquete de 750
17898864 0,25 x 0,9 in M710, BMP71 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17869224 0,25 x 1,5 in M710, BMP71 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17848314 0,2 x 0,65 in M710, BMP71 5,08 mm Rectángulo paquete de 750
17888754 0,375 x 1 in M710, BMP71 9,53 mm Rectángulo paquete de 500
17868354 0,375 x 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 9,53 mm Cuadrado paquete de 500
17808244 0,4 x 0,4 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 10,16 mm Cuadrado paquete de 500
17828264 0,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 12,7 mm Rectángulo paquete de 500
17829044 0,5 x 1 in M710, BMP71 12,7 mm Rectángulo paquete de 500
17811679 0,75 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 19,05 mm Rectángulo paquete de 750
18 options
Código de producto. 17841539
Marca: Brady™ 173723
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La poliamida ámbar para altas temperaturas con un adhesivo ultraduradero soporta el protocolo de lavado extremo y los productos químicos de limpieza utilizados en la fabricación de placas de circuitos impresas.
  • Resiste múltiples ciclos de lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos
  • Resiste altas temperaturas hasta 300°C (572°F)
  • Cumple los requisitos de la norma MIL-STD-202G Método 215K y SAE AS81531, Marcado de materiales aislantes eléctricos, cuando se utiliza con cintas de la serie R4300
  • Resiste el proceso de soldadura en la parte superior o inferior de las placas de circuitos impresas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Amber
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +572°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +300°C
Grosor (imperial) 0.0044 in.
Grosor (métrico) 0.112 mm
Dimensions (LxW) 1 x 0,375 in
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 0,375 in
Anchura (métrico) 9.53 mm
Altura (métrico) 25,4 mm
Alternate Part Number M6-16-724