Learn More
3M™ Cinta de marcado de suelo ultraduradera 971
Código de producto. p-7232425
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
17217790 Amarillo 1 rollo
17227790 Rojo 1 rollo
17237790 Blanco 1 rollo
17247790 Azul 1 rollo
17257800 Naranja 1 rollo
17267800 Verde 1 rollo
6 options
Código de producto. 17217790
Marca: 3M™ 7010300943
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cinta de marcado de suelo ultraduradera 971
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Resiste el tráfico de carretillas sin levantarse
  • Colores vivos para una alta visibilidad
  • Resiste la humedad y muchos productos químicos
  • Se pega con el contacto y no se mueve de donde se coloca
  • Favorece la eliminación limpia sin disolventes ni raspado
  • Disponible en varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 51 mm x 33 m
Longitud (métrico) 32,9 m
Anchura (métrico) 50,8 mm
Color Amarillo