Learn More
3M™ Cinta de marcado de suelo ultraduradera 971
Descripción
- Excelente resistencia a la abrasión
- Resiste el tráfico de carretillas sin levantarse
- Colores vivos para una alta visibilidad
- Resiste la humedad y muchos productos químicos
- Se pega con el contacto y no se mueve de donde se coloca
- Favorece la eliminación limpia sin disolventes ni raspado
- Disponible en varios colores
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 51 mm x 33 m |
| Longitud (métrico) | 32,9 m |
| Anchura (métrico) | 50,8 mm |
| Color | Rojo |